4-Pentylphenol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Amylphenol
Purity: 98%
CAS No.: 14938-35-3
Molecular Formula: C11H16O
Formula Weight: 164.25
Flash Point: 133°(271°F)
Refractive Index: 1.5145
Melting Point: 24°
Boiling Point: 342°
Beilstein Reference: 1364424
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00020211
Formula:
C₁₁H₁₆O Peso molecolare: 164,25 g/mol Punto di ebollizione: 342 °C Punto di fusione: 24 °C Densità: 0,960 Flash Pt: 133 °C (271 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00020211 CAS Number: 14938-35-3 EINECS: 239-015-4 UN: 2430 ADR: 8,III |