Stampa…

4-Isopropylphenol ≥98%

Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo

B22620.18 B22620.30 B22620.A1
B22620.18EA 32.1 EUR
B22620.18 B22620.30 B22620.A1
4-Isopropylphenol ≥98%
4-Isopropylphenol

Purity: 98% CAS No.: 99-89-8 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.20 Flash Point: 108°(226°F) Melting Point: 59-61° Boiling Point: 211-212° Beilstein Reference: 1363564 UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00002372

Formula: C₉H₁₂O
Peso molecolare: 136,19 g/mol
Punto di ebollizione: 211…212 °C
Punto di fusione: 59…61 °C
Densità: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 108 °C (226 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002372
CAS Number: 99-89-8
EINECS: 202-798-8
UN: 2430
ADR: 8,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR