Stampa…
4-Isopropylphenol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
174510050 174511000 174512500 174510010
ACRO174510050EA 30.7 EUR
ACRO174510050 ACRO174511000 ACRO174512500 ACRO174510010
4-Isopropylphenol 98%
4-Isopropylphenol
Formula: C₉H₁₂O
Peso molecolare: 136,19 g/mol
Punto di ebollizione: 212…212,4 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 59…62 °C
Densità: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002372
CAS Number: 99-89-8
EINECS: 202-798-8
UN: 2430
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to pink to light brown Powder or crystals or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
GC ≥97.5 %