Stampa…
3-Propylphenol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-N-Propylphenol
B21266.06 B21266.14
B21266.06EA 120 EUR
B21266.06 B21266.14
3-Propylphenol ≥98%
3-Propylphenol
Purity: 98% CAS No.: 621-27-2 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Refractive Index: 1.5250 Boiling Point: 229-231° UN No.: 3145 MDL No.: MFCD01632130
Formula: C₉H₁₂O
Peso molecolare: 136,19 g/mol
Punto di ebollizione: 229…231 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632130
CAS Number: 621-27-2
EINECS: 210-675-5
UN: 3145
ADR: 8,III