2-Isopropylphenol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 88-69-7
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.20
Flash Point: 88°(190°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 1.010
Refractive Index: 1.5270
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: 14-16°
Boiling Point: 212-214°
Beilstein Reference: 1363322
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00002224
Formula:
C₉H₁₂O Peso molecolare: 136,19 g/mol Punto di ebollizione: 212…214 °C Punto di fusione: 14…16 °C Densità: 1,010 Flash Pt: 88 °C (190 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002224 CAS Number: 88-69-7 EINECS: 201-852-8 UN: 2922 ADR: 8,II |