Stampa…
2-Isopropylphenol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
156680050 156685000
ACRO156680050EA 21.6 EUR
ACRO156680050 ACRO156685000
2-Isopropylphenol 97%
2-Isopropylphenol
Formula: C₉H₁₂O
Peso molecolare: 136,19 g/mol
Punto di ebollizione: 213 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 15…16 °C
Densità: 1,01 g/cm³
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002224
CAS Number: 88-69-7
EINECS: 201-852-8
UN: 2922
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %