Stampa…

4-Ethylphenol 97%

Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo

118820010 118820050 118822500
ACRO118820010EA 160 EUR
ACRO118820010 ACRO118820050 ACRO118822500
4-Ethylphenol 97%
4-Ethylphenol
Formula: C₈H₁₀O
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di ebollizione: 218…219 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 41…46 °C
Densità: 1,011 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002393
CAS Number: 123-07-9
EINECS: 204-598-6
UN: 2430
ADR: 8,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to cream to brown Crystals or crystalline solid or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 45 °C
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR