4-tert-Butylphenol ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 98-54-4
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 113°(235°F)
Physical Form: Powder or lumps
Density: 0.908
Appearance: White to pale cream
Odour: Phenol-like
Melting Point: 97-101°
Boiling Point: 236-238°
Beilstein Reference: 1817334
Merck Reference: 14,1585
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00002367
Formula:
C₁₀H₁₄O Peso molecolare: 150,22 g/mol Punto di ebollizione: 236…238 °C Punto di fusione: 97…101 °C Densità: 0,908 Flash Pt: 113 °C (235 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002367 CAS Number: 98-54-4 EINECS: 202-679-0 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,1585 |