Stampa…
4-tert-Butylphenol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
108000010 108000025 108000050
ACRO108000010EA 44.7 EUR
ACRO108000010 ACRO108000025 ACRO108000050
4-tert-Butylphenol 97%
4-tert-Butylphenol
Formula: C₁₀H₁₄O
Punto di ebollizione: 237 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 96…100 °C
Densità: 0,9 g/cm³
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002367
CAS Number: 98-54-4
EINECS: 202-679-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01584
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Flakes or pastilles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 100 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥96.0 %