Stampa…
3-tert-Butylphenol 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
154380250 154381000 154380010
ACRO154380250EA 98.8 EUR
ACRO154380250 ACRO154381000 ACRO154380010
3-tert-Butylphenol 99+%
3-tert-Butylphenol
Formula: C₁₀H₁₄O
Punto di ebollizione: 125…130 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 40…43 °C
Densità: 1,048 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002300
CAS Number: 585-34-2
EINECS: 209-553-4
UN: 2923
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 43 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure