4-Methylveratrole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,2-Dimethoxy-4-methylbenzene, 3,4-Dimethoxytoluene
Purity: 98%
CAS No.: 494-99-5
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.5280
Odour: Aromatic
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 2045328
MDL No.: MFCD00016651
Formula:
C₉H₁₂O₂ Peso molecolare: 152,19 g/mol Punto di ebollizione: 220 °C Punto di fusione: 25…28 °C Densità: 1,059 Flash Pt: 84 °C (183 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016651 CAS Number: 494-99-5 EINECS: 207-796-0 |