4-Methylanisole ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
p-Methylanisole
Purity: 99%
CAS No.: 104-93-8
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.5110
Odour: Aromatic
Melting Point: -50°
Boiling Point: 174-175°
Beilstein Reference: 1237336
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008413
Formula:
C₈H₁₀O Punto di ebollizione: 174…175 °C Punto di fusione: –50 °C Densità: 0,968 Flash Pt: 58 °C (136 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008413 CAS Number: 104-93-8 EINECS: 203-253-7 UN: 3271 ADR: 3,III |