4-Methylanisole 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
p-Methylanisole
164660010
164660050
164662500
164660025
ACRO164660010EA
117
EUR
ACRO164660010
ACRO164660050
ACRO164662500
ACRO164660025
4-Methylanisole 99%
4-Methylanisole
Formula:
C₈H₁₀O Punto di ebollizione: 174 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –50 °C Densità: 0,96 g/cm³ Flash Pt: 53 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008413 CAS Number: 104-93-8 EINECS: 203-253-7 UN: 1993 ADR: 3,III |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |