3-Methylanisole ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Methoxy-3-methylbenzene
Purity: 99%
CAS No.: 100-84-5
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.5130
Odour: Pleasant
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 907023
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008395
Formula:
C₈H₁₀O Punto di ebollizione: 175…176 °C Punto di fusione: –47 °C Densità: 0,969 Flash Pt: 54 °C (129 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008395 CAS Number: 100-84-5 EINECS: 202-893-4 UN: 3271 ADR: 3,III |