2-Methylanisole ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
o-Cresol methyll ether, 2-Methylanisole, 1-Methoxy-2-methylbenzene, 2-Methoxytoluene
Purity: 99%
CAS No.: 578-58-5
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.5170
Boiling Point: 170-172°
Beilstein Reference: 1857415
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008373
Formula:
C₈H₁₀O Punto di ebollizione: 170…172 °C Densità: 0,985 Flash Pt: 51 °C (123 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008373 CAS Number: 578-58-5 EINECS: 209-426-3 UN: 3271 ADR: 3,III |