Stampa…
Vortex mixers, CLASSIC e WIZARD
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
F202A0173 F202A0175
444-0745EA 210 EUR
444-0745 444-0746
Vortex mixers, CLASSIC e WIZARD
Agitatori Agitatori vortex
Profilo basso e miscelatori design ergonomico con una maggiore stabilità. In lega di zinco epossidica verniciato garantisce un'ottima resistenza chimica e alla corrosione. Tre piedini antiscivolo assorbire le vibrazioni, migliorando la stabilità in panchina.
CLASSIC è ideale per diverse esigenze di miscelazione. È dotato di due modalità di funzionamento, modalità tattile automatica e continua ed è possibile modificare la frequenza di vibrazione.
Leva speciale garantisce la massima stabilità a seconda della modalità di funzionamento selezionata
Il modello WIZARD include la tecnologia infrarossi e consente di lavorare secondo due modalità, IR o continua, modificando la velocità.
- La tecnologia a infrarossi rileva la presenza della provetta e la vibrazione si attiva automaticamente, senza che l'operatore eserciti alcuna pressione.
- Questo riduce drasticamente lo stress generato dal lungo utilizzo di questi strumenti.
- Funzionamento a velocità variabile (controllata elettronicamente)
IP Protection Class according to DIN EN 60259: IP 42
Certificazioni: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60259: IP 42.
Informazioni per l'ordine: Entrambi forniti con una tazza per mescolare una singola provetta.