Stampa…
3-Nitrotoluene 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
129040050 129045000
ACRO129040050EA 19.8 EUR
ACRO129040050 ACRO129045000
3-Nitrotoluene 99%
3-Nitrotoluene
Formula: C₇H₇NO₂
Punto di ebollizione: 230…231 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 15…16 °C
Densità: 1,15 g/cm³
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007265
CAS Number: 99-08-1
EINECS: 202-728-6
UN: 1664
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06748
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %