Stampa…
2-Nitrotoluene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06806.0100 8.06806.1000
8.06806.0100EA 31.7 EUR
8.06806.0100 8.06806.1000
2-Nitrotoluene per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-Nitrotoluene
Formula: C₇H₇NO₂
Peso molecolare: 137,14 g/mol
Punto di ebollizione: 221,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –1 °C
Densità: 1,163 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007157
CAS Number: 88-72-2
EINECS: 201-853-3
UN: 1664
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06748
Visualizza i codici
Solubility 0.65 g/l (20 °C) (experimental)
Melting Point -4 - -3 °C
Molar Mass 137.13 g/mol
Boiling Point 221 - 222 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 106 °C
Refractive Index 1.545 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.47 - 8.8 %(V)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 8 (H2O)
Ignition Point 420 °C