Stampa…
2-Nitrotoluene 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
129030010 129030025
ACRO129030010EA 66.6 EUR
ACRO129030010 ACRO129030025
2-Nitrotoluene 99+%
2-Nitrotoluene
Formula: C₇H₇NO₂
Punto di ebollizione: 222 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –9 °C
Densità: 1,16 g/cm³
Flash Pt: 95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007157
CAS Number: 88-72-2
EINECS: 201-853-3
UN: 1664
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06748
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5445 to 1.5465 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %