Stampa…
Panni per camera bianca, Polywipe-C Heatseal
Fornitore: CONTEC
PCHS-1212 PCHS-77B PCHS-99
CONTPCHS-1212EA 534 EUR
CONTPCHS-1212 CONTPCHS-77B CONTPCHS-99
Panni per camera bianca, Polywipe-C Heatseal
Panni Panni per camera bianca Secco
Il panno leggero Polywipe-C Heatseal è costituito da tessuto realizzato con filamenti di poliestere e presenta una superficie zigrinata per una pulizia efficace. Il panno è tagliato a laser, per sigillare le fibre lungo i bordi.
  • I bordi non abrasivi consentono di sfruttare il 100% della superficie del panno
  • Rilascio minimo di particelle e fibre
  • Alto potere assorbente con i solventi; resistenti agli agenti chimici
È l'ideale per la pulizia di superfici e strumenti di processo che richiedono il controllo di particelle, fibre e residui di prodottiMore Product Information