Stampa…
Pinze per tubi, stop-it
Fornitore: BURKLE
8619-0510 8619-0515 8619-0520 8619-0530
229-0117EA 5.1 EUR
229-0117 229-0118 229-0119 229-0120
Pinze per tubi, stop-it
Morsetti Clamp per tubi
Acciaio zincato e alluminio. Per regolare o interrompere il flusso nei tubi con liquidi o gas.
  • Regolazione continua del flusso
  • Resistenza al calore
  • Per tubi flessibili di diametro fino a max. 30 mm