Stampa…
4-Ethylaniline 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
118060050 118061000 118065000
ACRO118060050EA 34.8 EUR
ACRO118060050 ACRO118061000 ACRO118065000
4-Ethylaniline 99+%
4-Ethylaniline
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121.18 g/mol
Punto di ebollizione: 216 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –5 °C
Densità: 0.97 g/cm³
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007921
CAS Number: 589-16-2
EINECS: 209-637-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5532 to 1.5552 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Ammonium (NH4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.015 %