Stampa…
3-Isopropylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 3-Aminocumene, m-Cumidine
I0433-25ML I0433-500ML
TCIAI0433-25MLEA 27 EUR
TCIAI0433-25ML TCIAI0433-500ML
3-Isopropylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Isopropylaniline
Formula: C₉H₁₃N
Peso molecolare: 135,21 g/mol
Punto di ebollizione: 80°C
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 0,9526 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 102°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00092918
CAS Number: 5369-16-4
EINECS: 202-797-2
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02647
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c54357facb655314dd02ef303337c7c0fc90730&vid=9c54357facb655314dd02ef303337c7c0fc90730&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %