Stampa…
Stirring paddles, PP
Fornitore: BURKLE
8203-2100 8203-3150
BURK8203-2100EA 94.1 EUR
BURK8203-2100 BURK8203-3150
Stirring paddles, PP
Dispositivi agitatori Accessori di agitazione
PP stirring paddles ideal for gentle stirring in plastic and glass containers.
  • Shatterproof
  • Warp resistant