Stampa…
Morsetti a croce, tre angolazioni
Fornitore: BOCHEM
5655 5656
BOCH5655EA 22.7 EUR
BOCH5655 BOCH5656
Morsetti a croce, tre angolazioni
Morsetti Morsetti
Three angled bossheads made of duraluminium (aluminium alloy).
  • Angle: 90 + 180 + 270°
  • Suitable for multilevel and three dimension constructions