Stampa…
4-Isopropylaniline ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Cumidine, 4-Aminocumene
A14646.14 A14646.22
A14646.14EA 48.8 EUR
A14646.14 A14646.22
4-Isopropylaniline ≥99%
4-Isopropylaniline
Purity: 99% CAS No.: 99-88-7 Molecular Formula: C9H13N Formula Weight: 135.21 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.5430 Melting Point: -63° Boiling Point: 226-228° Beilstein Reference: 1930544 Merck Reference: 14,2620 MDL No.: MFCD00007900
Formula: C₉H₁₃N
Peso molecolare: 135,21 g/mol
Punto di ebollizione: 226…228 °C
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 0,989
Flash Pt: 92 °C (197 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007900
CAS Number: 99-88-7
EINECS: 202-797-2
UN: 1760
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2620