Stampa…
4-Isopropylaniline 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: p-Cumidine, 4-Aminocumene
174530500 174530100
ACRO174530500EA 58.5 EUR
ACRO174530500 ACRO174530100
4-Isopropylaniline 99%
4-Isopropylaniline
Formula: C₉H₁₃N
Peso molecolare: 135,21 g/mol
Punto di ebollizione: 226 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –63 °C
Densità: 0,989 g/cm³
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007900
CAS Number: 99-88-7
EINECS: 202-797-2
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02647
Visualizza i codici
Appearance Clear light brown to red-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %