4-tert-Butylaniline ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 769-92-6
Molecular Formula: C10H15N
Formula Weight: 149.23
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5380
Melting Point: 15-16°
Boiling Point: 235°
Beilstein Reference: 2205786
MDL No.: MFCD00007899
Formula:
C₁₀H₁₅N Punto di ebollizione: 235 °C Punto di fusione: 15…16 °C Densità: 0,941 Flash Pt: 101 °C (213 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007899 CAS Number: 769-92-6 EINECS: 212-215-9 UN: 2735 ADR: 8,III |