Stampa…
4-tert-Butylaniline 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
198250050 198250250
ACRO198250050EA 59.2 EUR
ACRO198250050 ACRO198250250
4-tert-Butylaniline 99%
4-tert-Butylaniline
Formula: C₁₀H₁₅N
Punto di ebollizione: 230 °C
Punto di fusione: 15…16 °C
Densità: 0,93 g/cm³
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007899
CAS Number: 769-92-6
EINECS: 212-215-9
UN: 2735
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear orange-red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %