Stampa…
3-Ethylaniline 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
174550100 174550500 174552500
ACRO174550100EA 48.7 EUR
ACRO174550100 ACRO174550500 ACRO174552500
3-Ethylaniline 98%
3-Ethylaniline
Formula: C₈H₁₁N
Punto di ebollizione: 212 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –8 °C
Densità: 0,97 g/cm³
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007818
CAS Number: 587-02-0
EINECS: 209-594-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5580 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %