Stampa…
3-tert-Butylaniline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(tert-Butyl)aniline, m-tert-Butylaniline
H50698.03 H50698.06
H50698.03EA 170 EUR
H50698.03 H50698.06
3-tert-Butylaniline ≥97%
3-tert-Butylaniline
Purity: 97% CAS No.: 5369-19-7 Molecular Formula: C10H15N Formula Weight: 149.23 MDL No.: MFCD00125078
Formula: C₁₀H₁₅N
Peso molecolare: 149,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00125078
CAS Number: 5369-19-7
EINECS: 226-361-6