Stampa…
2-Ethylaniline 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
118050010 118050050 118052500
ACRO118050010EA 272 EUR
ACRO118050010 ACRO118050050 ACRO118052500
2-Ethylaniline 98%
2-Ethylaniline
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 210 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –44 °C
Densità: 0,98 g/cm³
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007751
CAS Number: 578-54-1
EINECS: 209-424-2
UN: 2273
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
KMnO4-reducing substance Passes test