2-Isopropylaniline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A14671.14
A14671.22
A14671.36
A14671.14EA
30.7
EUR
A14671.14
A14671.22
A14671.36
2-Isopropylaniline ≥97%
2-Isopropylaniline
Purity: 97%
CAS No.: 643-28-7
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5485
Boiling Point: 214-216°
Beilstein Reference: 636283
MDL No.: MFCD00007720
Formula:
C₉H₁₃N Peso molecolare: 135,21 g/mol Punto di ebollizione: 214…216 °C Densità: 0,966 Flash Pt: 95 °C (203 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007720 CAS Number: 643-28-7 EINECS: 211-397-7 |