Stampa…
Benzilamina ≥99.0%, LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: α-Aminotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ100
13180-100ML 13180-500ML
13180-100MLEA 35 EUR
13180-100ML 13180-500ML
Benzilamina ≥99.0%, LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
Benzilamina
Formula: (C₆H₅)CH₂NH₂
Peso molecolare: 107,16 g/mol
Punto di ebollizione: 185 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 10 °C
Densità: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008106
CAS Number: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01127
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f27e512b61b2ca56427a81ca1aadb834c6c2a1ba&vid=5b9751220ac444bec3e7f1956a6d599305162629&prid=web&clid=SAPDAM