Benzilamina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
α-Aminotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
(C₆H₅)CH₂NH₂ Punto di ebollizione: 185 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 10 °C Densità: 0,98 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 65 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008106 CAS Number: 100-46-9 EINECS: 202-854-1 UN: 2735 ADR: 8,II Merck Index: 13,01127 |
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -42.8 °C |
Molar Mass | 107.15 g/mol |
Boiling Point | 185 °C |
Vapor Pressure | 1.2 hPa (20 °C) |
Flash Point | 72 °C |
Refractive Index | 1.5438 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.7 - 8.2 %(V) |
Density | 0.98 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11.4 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 405 °C |
Synonyms | Phenylmethylamine |
Hill Formula | C7H9N |