Stampa…
2-Iodo-4-nitrotoluene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Iodo-1-methyl-4-nitrobenzene
B21491.06 B21491.14
B21491.06EA 40.7 EUR
B21491.06 B21491.14
2-Iodo-4-nitrotoluene ≥97%
2-Iodo-4-nitrotoluene
Purity: 97% CAS No.: 7745-92-8 Molecular Formula: C7H6INO2 Formula Weight: 263.03 MDL No.: MFCD00024329
Formula: C₇H₆INO₂
Peso molecolare: 263,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024329
CAS Number: 7745-92-8
EINECS: 231-808-3
UN: 3077
ADR: 9,III