4-Iodotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 624-31-7
Molecular Formula: C7H7I
Formula Weight: 218.04
Flash Point: 90°(194°F)
Melting Point: 33-35°
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 1903637
MDL No.: MFCD00001059
Formula:
C₇H₇I Punto di ebollizione: 210…212 °C Punto di fusione: 33…35 °C Densità: 1,678 Flash Pt: 90 °C (194 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001059 CAS Number: 624-31-7 EINECS: 210-841-7 |