3-Iodotoluene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 625-95-6
Molecular Formula: C7H7I
Formula Weight: 218.04
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.6040
Melting Point: -27°
Boiling Point: 80-82°/10mm
Beilstein Reference: 1903634
MDL No.: MFCD00001050
Formula:
C₇H₇I Punto di ebollizione: 80…82 °C (10 mmHg) Punto di fusione: –27 °C Densità: 1,698 Flash Pt: 82 °C (179 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001050 CAS Number: 625-95-6 EINECS: 210-918-5 |