4-Fluoro-2-methylphenol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
5-Fluoro-2-hydroxytoluene, 1-Fluoro-4-hydroxy-3-methylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 452-72-2
Molecular Formula: C7H7FO
Formula Weight: 126.13
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5165
Odour: Phenol-like
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 87°/14mm
Beilstein Reference: 2041490
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00075088
Formula:
C₇H₇FO Peso molecolare: 126,13 g/mol Punto di ebollizione: 87 °C (14 mmHg) Punto di fusione: 32…36 °C Flash Pt: 85 °C (185 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075088 CAS Number: 452-72-2 UN: 3261 ADR: 8,III |