2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 261951-78-4
Molecular Formula: C8H6F4O
Formula Weight: 194.13
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4352
MDL No.: MFCD01631564
Formula:
C₈H₆F₄O Punto di ebollizione: 151 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –15 °C Flash Pt: 62 °C (144 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631564 CAS Number: 261951-78-4 |