Stampa…
α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Nitrobenzotrifluoride
L05948.14 L05948.22
L05948.14EA 31.4 EUR
L05948.14 L05948.22
α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluene ≥97%
α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluene
Purity: 97% CAS No.: 98-46-4 Molecular Formula: C7H4F3NO2 Formula Weight: 191.11 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.4720 Odour: Characteristic Melting Point: -5° Boiling Point: 201-205° Beilstein Reference: 2051362 UN No.: 2306 MDL No.: MFCD00007260
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Peso molecolare: 191,11 g/mol
Punto di ebollizione: 201…205 °C
Punto di fusione: –5 °C
Densità: 1,435
Flash Pt: 87 °C (188 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007260
CAS Number: 98-46-4
EINECS: 202-670-1
UN: 2306
ADR: 6.1,II