Stampa…
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
A18130.06 A18130.14
A18130.06EA 36.8 EUR
A18130.06 A18130.14
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride ≥98%
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Purity: 98% CAS No.: 400-74-8 Molecular Formula: C7H3F4NO2 Formula Weight: 209.10 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.4650 Boiling Point: 105-110°/25mm Beilstein Reference: 1881423 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00024576
Formula: C₇H₃F₄NO₂
Peso molecolare: 209,1 g/mol
Punto di ebollizione: 105…110 °C (25 mmHg)
Punto di fusione: 22…24 °C
Densità: 1,522
Flash Pt: 91 °C (195 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024576
CAS Number: 400-74-8
EINECS: 206-925-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III