5-Fluoro-2-nitrotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 446-33-3
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5280
Melting Point: ca 20°
Boiling Point: 97-98°/10mm
Beilstein Reference: 2046652
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007283
Formula:
C₇H₆FNO₂ Punto di ebollizione: 97…98 °C (10 mmHg) Punto di fusione: ∼20 °C Densità: 1,270 Flash Pt: 87 °C (188 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007283 CAS Number: 446-33-3 EINECS: 207-164-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...