Stampa…
Spugne, VertiKlean®
Fornitore: CONTEC
VKSPONGE-1 VKST0003
115-0179EA 148 EUR
115-0179 115-3203
Spugne, VertiKlean®
Panni Spugne
La spugna VertiKlean è una spugna monouso da laboratorio. È prodotta in Polynit laminato in schiuma estere pulita. La spugna è tagliata al laser per una sigillatura perfetta dei bordi. È idonea per la pulizia e il lavaggio generici, ma è anche ideale per l'impiego nei laboratori.
  • Schiuma di poliestere ad alta assorbenza con la resistenza all'abrasione del Polynit
  • Autoclavabile