4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 367-86-2
Molecular Formula: C7H3F4NO2
Formula Weight: 209.10
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4620
Boiling Point: 91-92°/15mm
Beilstein Reference: 1880508
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007059
Formula:
C₇H₃F₄NO₂ Punto di ebollizione: 91…92 °C (15 mmHg) Densità: 1,494 Flash Pt: 90 °C (194 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007059 CAS Number: 367-86-2 EINECS: 206-702-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |