Stampa…
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoride
200610050 200611000
ACRO200610050EA 18.4 EUR
ACRO200610050 ACRO200611000
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 96%
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃F₄NO₂
Punto di ebollizione: 92 °C (15 mmHg)
Densità: 1,49 g/cm³
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007059
CAS Number: 367-86-2
EINECS: 206-702-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %