Stampa…
2-Fluoro-5-nitrotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Fluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
A14649.09 A14649.18
A14649.09EA 45.9 EUR
A14649.09 A14649.18
2-Fluoro-5-nitrotoluene ≥98%
2-Fluoro-5-nitrotoluene
Purity: 98+% CAS No.: 455-88-9 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Flash Point: 105°(221°F) Melting Point: 37-40° Boiling Point: 98-101°/13mm Beilstein Reference: 1940341 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007284
Formula: C₇H₆FNO₂
Peso molecolare: 155,13 g/mol
Punto di ebollizione: 98…101 °C (13 mmHg)
Punto di fusione: 37…40 °C
Flash Pt: 105 °C (221 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007284
CAS Number: 455-88-9
EINECS: 207-251-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III