Stampa…
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluene 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-iodotoluene
306180050 306180010
ACRO306180050EA 87.8 EUR
ACRO306180050 ACRO306180010
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluene 97%
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluene
Formula: C₇H₄F₃I
Punto di ebollizione: 76…79 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 17 °C
Densità: 1,851 g/cm³
Flash Pt: 68 °C
MDL Number: MFCD00039398
CAS Number: 455-13-0
EINECS: 207-234-4
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5200 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %