α,α,α-Trifluoro-3-iodotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 401-81-0
Molecular Formula: C7H4F3I
Formula Weight: 272.01
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.5185
Melting Point: -8°
Boiling Point: 81-82°/24mm
Beilstein Reference: 2088596
MDL No.: MFCD00001049
Formula:
C₇H₄F₃I Punto di ebollizione: 81…82 °C (24 mmHg) Punto di fusione: –8 °C Densità: 1,882 Flash Pt: 70 °C (158 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001049 CAS Number: 401-81-0 EINECS: 206-934-7 UN: 3265 ADR: 8,II |