Stampa…
(4-Fluorophenyl)acetone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluorophenylacetone
L11720.03 L11720.06
L11720.03EA 29 EUR
L11720.03 L11720.06
(4-Fluorophenyl)acetone ≥99%
(4-Fluorophenyl)acetone
Purity: 99% CAS No.: 459-03-0 Molecular Formula: C9H9FO Formula Weight: 152.17 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.4958 Boiling Point: 106-107°/18mm Beilstein Reference: 1936697 MDL No.: MFCD00000362
Formula: C₉H₉FO
Peso molecolare: 152,17 g/mol
Punto di ebollizione: 106…107 °C (18 mmHg)
Densità: 1,11
Flash Pt: 91 °C (195 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000362
CAS Number: 459-03-0
EINECS: 207-284-7